APO456795359
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: PC0200-1G
CHF 148.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC0200-1G
CHF 148.90
P. ebollizione
117-119
Iupac Name
[5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c10-6-1-2-7(9(11,12)13)5(3-6)4-8(14)15/h1-3H,4H2,(H,14,15)
InChI
GINCGCMLTQDEJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)