APO456795346
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Scegli un formato
SKU del venditore: PC0142-1G
CHF 76.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC0142-1G
CHF 76.30
Iupac Name
1-chloro-2-fluoro-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5ClF4O/c1-14-6-3-4(8(11,12)13)2-5(9)7(6)10/h2-3H,1H3
InChI
HROFCMRAPMYLRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)