Documenti fondamentali
APO456795244
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 59.80
SKU del venditore: OR9735-1G
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 59.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.66
Numero MDL:
SKU del venditore: OR9735-1G
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
46-47
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2S/c1-3-11-6(10)5-4(2)9-7(8)12-5/h3H2,1-2H3
InChI
VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
Boiling point
46-47
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-2-chloro-4-methyl-13-thiazole-5-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)