APO456794450
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
About This Item
P. ebollizione
147-149
Iupac Name
methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)6-2-3-12-7(10)5-11-8(12)4-6/h2-5H,1H3
InChI
YGAVUWXJDVMPEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-3-chloroimidazo12-apyridine-7-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)