APO456794257
Apollo Scientific Ltd
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Scegli un formato
SKU del venditore: OR61229-250MG
CHF 99.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR61229-250MG
CHF 99.40
P. ebollizione
133-135
Iupac Name
2-acetyl-5-bromo-2H-indazole
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6(13)12-5-7-4-8(10)2-3-9(7)11-12/h2-5H,1H3
InChI
RYKJIXYJUGUSAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-acetyl-5-bromo-2h-indazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)