Documenti fondamentali
APO456792200
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-6-methoxy-1-methyl-1H-indazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
164-165
Iupac Name
6-methoxy-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3O/c1-12-8-5-6(13-2)3-4-7(8)9(10)11-12/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)
InChI
CXHKBOGVQFHMCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-6-methoxy-1-methyl-1h-indazole
Boiling point
164-165
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-6-methoxy-1-methyl-1h-indazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)