Documenti fondamentali
APO456790081
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.54
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
ethyl 8-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrClN2O2/c1-2-16-10(15)8-5-14-4-6(12)3-7(11)9(14)13-8/h3-5H,2H2,1H3
InChI
FOHQDZNEJCDSSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-8-bromo-6-chloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)