APO456789873
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chloro-6-hydroxynicotinate
Scegli un formato
SKU del venditore: OR110393-1G
CHF 159.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR110393-1G
CHF 159.90
Iupac Name
methyl 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI
NVEWDXZTSKXQJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-5-chloro-6-hydroxynicotinate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)