Documenti fondamentali
APO455838642
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4FIO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
InChI
LMDKAOXRCQPCAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-iodobenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)