Documenti fondamentali
APO455838391
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoromethyl)phenoxyacetic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 322.70
10 G
CHF 542.70
SKU del venditore: PC8233-1G
CHF 102.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 322.70
10 G
CHF 542.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
Numero MDL:
SKU del venditore: PC8233-1G
CHF 102.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)6-1-3-7(4-2-6)15-5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI
NTBSLTKYEVAWEE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylphenoxyacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)