Documenti fondamentali
APO455838264
Apollo Scientific Ltd
3,4-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 59.80
5 G
CHF 90.60
25 G
CHF 214.90
SKU del venditore: PC7836-1G
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 59.80
5 G
CHF 90.60
25 G
CHF 214.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.13
Numero MDL:
SKU del venditore: PC7836-1G
CHF 59.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
137-139
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-4(8(11)12)2-3-5(9)6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI
BGBIVLWLYHILBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Synonym
6-Carboxy-2,3-difluoroanisole, 3,4-Difluoro-o-anisic acid
Boiling point
137-139
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/34-difluoro-2-methoxybenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)