Documenti fondamentali
APO455838176
Apollo Scientific Ltd
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.11
Numero MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H3F3N2/c8-7(9,10)5-1-2-12-6(3-5)4-11/h1-3H
InChI
CNUSUSDRUJDLFU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylpyridine-2-carbonitrile
Synonym
4-(Trifluoromethyl)picolinonitrile, 2-Cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine
Flash Point
58-60/1.5mm
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-trifluoromethylpyridine-2-carbonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)