Documenti fondamentali
APO455837700
Apollo Scientific Ltd
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)phenol
Scegli un formato
5 G
CHF 78.50
SKU del venditore: PC6777G-5G
CHF 78.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 78.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.13
Numero MDL:
SKU del venditore: PC6777G-5G
CHF 78.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C8H6F4O2/c9-7(10)8(11,12)14-6-3-1-2-5(13)4-6/h1-4,7,13H
InChI
DEXGNBYVIMYKJB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1122-tetrafluoroethoxyphenol
Pittogrammi
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1122-tetrafluoroethoxyphenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)