APO455837665
Apollo Scientific Ltd
2,3,4-Trifluoroiodobenzene
About This Item
Punto di fusione
68
Iupac Name
1,2,3-trifluoro-4-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H2F3I/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H
InChI
YDSUNVSIBZATIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/234-trifluoroiodobenzene
Synonym
4-Iodo-1,2,3-trifluorobenzene
Melting Point
68
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/234-trifluoroiodobenzene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)