Documenti fondamentali
APO455837651
Apollo Scientific Ltd
4-(Methoxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl alcohol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.15
Numero MDL:
P. ebollizione
45-50
Punto di fusione
107
Iupac Name
[2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H8F4O2/c1-15-3-5-8(12)6(10)4(2-14)7(11)9(5)13/h14H,2-3H2,1H3
InChI
YFHZSPDQKWFAPH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxymethyl-2356-tetrafluorobenzyl-alcohol
Synonym
[4-(Methoxymethyl)-2,3,5,6-tetrafluorophenyl]methanol, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl alcohol
Boiling point
45-50
Melting Point
107
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxymethyl-2356-tetrafluorobenzyl-alcohol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)