APO455837576
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: PC6309-1G
CHF 124.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC6309-1G
CHF 124.70
Iupac Name
2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4F4O2/c9-7-5(4-13)2-1-3-6(7)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI
IKUSXOFNQSIUDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethoxybenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)