Documenti fondamentali
APO455837402
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.64
Numero MDL:
P. ebollizione
42-44
Punto di fusione
110
Iupac Name
2-fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-7(6(9)4-5)12(8,10)11/h2-4H,1H3
InChI
SDBFDPOFXLVGQF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylbenzenesulphonyl-chloride
Synonym
4-(Chlorosulphonyl)-3-fluorotoluene
Boiling point
42-44
Melting Point
110
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-4-methylbenzenesulphonyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)