APO455837256
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Scegli un formato
SKU del venditore: PC5595-250MG
CHF 129.10
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC5595-250MG
CHF 129.10
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
none
Iupac Name
methyl 2-bromo-3,3,3-trifluoropropanoate
Inchi Code
1S/C4H4BrF3O2/c1-10-3(9)2(5)4(6,7)8/h2H,1H3
InChI
BFNLYVZMYOKODI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Flash Point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-bromo-333-trifluoropropanoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)