APO455837210
Apollo Scientific Ltd
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Scegli un formato
SKU del venditore: PC5476-1G
CHF 92.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC5476-1G
CHF 92.80
P. ebollizione
220-223
Iupac Name
2-oxo-6-(trifluoromethyl)-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-2-1-3(5(11)13)6(14)12-4/h1-2H,(H2,11,13)(H,12,14)
InChI
BZMWJLRKOIRLSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-hydroxy-6-trifluoromethylnicotinamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)