Documenti fondamentali
APO455837132
Apollo Scientific Ltd
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Scegli un formato
1 G
CHF 222.60
SKU del venditore: PC53023-1G
CHF 222.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 222.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.46
Numero MDL:
SKU del venditore: PC53023-1G
CHF 222.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4BrClFN/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H,10H2
InChI
ASLOEQLGHNXAHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)