Documenti fondamentali
APO455836834
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Scegli un formato
250 MG
CHF 231.40
1 G
CHF 487.70
SKU del venditore: PC500090-250MG
CHF 231.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 231.40
1 G
CHF 487.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.65
Numero MDL:
SKU del venditore: PC500090-250MG
CHF 231.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-2-methylphenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H6ClF3O3S/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)15-16(13,14)8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChI
GECYAQNQPGLIHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Synonym
4-Chloro-2-methylphenyl triflate, 5-Chloro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-methylphenyl-trifluoromethanesulphonate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)