Documenti fondamentali
APO455836805
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Scegli un formato
250 MG
CHF 146.70
1 G
CHF 279.80
SKU del venditore: PC49619-250MG
CHF 146.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 146.70
1 G
CHF 279.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.06
Numero MDL:
SKU del venditore: PC49619-250MG
CHF 146.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-13-9-6(8(12)5-10)3-2-4-7(9)11/h2-4H,5H2,1H3
InChI
VEXWUZXZXRQRTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyphenacyl-bromide
Synonym
2-Bromo-3'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-(Bromoacetyl)-6-fluoroanisole
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-2-methoxyphenacyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)