Documenti fondamentali
APO455836287
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.03
Numero MDL:
Iupac Name
2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-3-6(8(11,12)13)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
InChI
BYRMZRWUEAESEZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-trifluoromethylbenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)