APO455836190
Apollo Scientific Ltd
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Scegli un formato
SKU del venditore: PC4268-1G
CHF 60.90
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC4268-1G
CHF 60.90
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
P. ebollizione
-42
Densità
2.9
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3ClF4/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10,11)12/h1-3H
InChI
UHHZGIHGBLCIJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Flash Point
Boiling point
Densità
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)