Documenti fondamentali
APO455836189
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.01
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2IN/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI
IPXQDOGSRPHRAL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
Synonym
2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)