APO455836165
Apollo Scientific Ltd
Methyl 3,5-difluorobenzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: PC4186-5G
CHF 60.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC4186-5G
CHF 60.90
Iupac Name
methyl 3,5-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI
JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-35-difluorobenzoate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)