Documenti fondamentali
APO455835930
Apollo Scientific Ltd
4-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.21
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-fluoro-2-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O3/c11-8-1-2-9(10(7-8)13(14)15)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChI
XEVFYVWDTJTEHQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-fluoro-2-nitrophenylmorpholine
Synonym
5-Fluoro-2-(morpholin-4-yl)nitrobenzene, 4-Fluoro-1-(morpholin-4-yl)-2-nitrobenzene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-4-fluoro-2-nitrophenylmorpholine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)