Documenti fondamentali
APO455835608
Apollo Scientific Ltd
(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl [4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamate
Scegli un formato
250 MG
CHF 103.80
SKU del venditore: PC31829-250MG
CHF 103.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 103.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.11
Numero MDL:
SKU del venditore: PC31829-250MG
CHF 103.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4,5-dichloro-1H-imidazol-1-yl)methyl 4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H8Cl2F3N3O3/c13-9-10(14)20(5-18-9)6-22-11(21)19-7-1-3-8(4-2-7)23-12(15,16)17/h1-5H,6H2,(H,19,21)
InChI
QLURORHHEYVXSA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dichloro-1h-imidazol-1-ylmethyl-4-trifluoromethoxyphenylcarbamate
Synonym
4,5-Dichloro-1-[({[4-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl}oxy)methyl]-1H-imidazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/45-dichloro-1h-imidazol-1-ylmethyl-4-trifluoromethoxyphenylcarbamate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)