Documenti fondamentali
APO455835537
Apollo Scientific Ltd
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.22
Numero MDL:
P. ebollizione
98-102
Iupac Name
bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C15H8F6O/c16-14(17,18)11-5-1-3-9(7-11)13(22)10-4-2-6-12(8-10)15(19,20)21/h1-8H
InChI
POOXOHISLGOAEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-bistrifluoromethylbenzophenone
Synonym
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Boiling point
98-102
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-bistrifluoromethylbenzophenone
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)