Documenti fondamentali
APO455835458
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 60.90
25 G
CHF 92.80
SKU del venditore: PC2985-5G
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 60.90
25 G
CHF 92.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.59
Numero MDL:
SKU del venditore: PC2985-5G
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(10)2-3-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
InChI
KZUXJRQQHJREGH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylbenzoyl-chloride
Synonym
4-Fluoro-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-fluorotoluene
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-methylbenzoyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)