Documenti fondamentali
APO455835383
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-1-naphthaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C11H7FO/c12-11-6-2-4-9-8(7-13)3-1-5-10(9)11/h1-7H
InChI
JJFWJEXWKQDOJL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthaldehyde
Synonym
5-Fluoronaphthalene-1-carboxaldehyde, 1-Fluoro-5-formylnaphthalene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-1-naphthaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)