Documenti fondamentali
APO455835325
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Scegli un formato
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 326.00
SKU del venditore: PC2780-1G
CHF 102.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 326.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.13
Numero MDL:
SKU del venditore: PC2780-1G
CHF 102.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
98-101
Iupac Name
2-amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO2/c8-7(9,10)13-4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H,11H2
InChI
DNYJUUSAYDJKAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-trifluoromethoxyphenol
Synonym
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Boiling point
98-101
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-4-trifluoromethoxyphenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)