APO455835318
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-fluoroaniline
About This Item
Iupac Name
5-bromo-2-fluorophenylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrFN/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI
ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-fluoroaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)