Documenti fondamentali
APO455835268
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.57
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3ClF3N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H
InChI
GRNQHTXPUDZMGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Synonym
5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride, 4-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolunitrile
Flash Point
109/10mm
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-trifluoromethylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)