Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
APO455835132
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI
CRRHVMZOOBWYRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dichloro-4-fluorobenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)