APO455835066
Apollo Scientific Ltd
1,2-Dibromo-1-iodotrifluoroethane
Scegli un formato
SKU del venditore: PC2274-5G
CHF 66.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC2274-5G
CHF 66.40
Iupac Name
1,2-dibromo-1,1,2-trifluoro-2-iodoethane
Inchi Code
1S/C2Br2F3I/c3-1(5,6)2(4,7)8
InChI
YUBJHLYGOOZDRN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Flash Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/12-dibromo-1-iodotrifluoroethane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)