APO455834782
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Scegli un formato
SKU del venditore: PC1613-1G
CHF 82.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC1613-1G
CHF 82.90
Iupac Name
5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c9-4-1-2-6(8(10,11)12)5(3-4)7(13)14/h1-3H,(H2,13,14)
InChI
GHXSHBPNICIQJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-trifluoromethylbenzamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)