APO455834430
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
About This Item
P. ebollizione
67-71
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6F2O2/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3
InChI
MGCPGVDPXCHXGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-methoxyphenol
Synonym
3,5-Difluoro-4-hydroxyanisole
Boiling point
67-71
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-4-methoxyphenol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)