Documenti fondamentali
APO455834359
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.98
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromo-3,5-difluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrF2N/c6-5-4(8)1-3(7)2-9-5/h1-2H
InChI
PAYLLTXDCVQGLW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluoropyridine
Flash Point
36-37/0.6mm
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-35-difluoropyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)