Documenti fondamentali
APO455834347
Apollo Scientific Ltd
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.33
Numero MDL:
P. ebollizione
131-133.5
Iupac Name
N-benzoyl-N'-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Inchi Code
1S/C15H11F3N2OS/c16-15(17,18)11-6-8-12(9-7-11)19-14(22)20-13(21)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H2,19,20,21,22)
InChI
NCVFSEWBZJRTPZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-4-trifluoromethylphenylcarbamothioylbenzamide
Synonym
1-Benzoyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 4-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]benzotrifluoride
Boiling point
131-133.5
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/n-4-trifluoromethylphenylcarbamothioylbenzamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)