Documenti fondamentali
APO455834319
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluoropyridine
Scegli un formato
250 MG
CHF 66.40
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 150.00
SKU del venditore: PC10415-250MG
CHF 66.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 66.40
1 G
CHF 102.70
5 G
CHF 150.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.99
Numero MDL:
SKU del venditore: PC10415-250MG
CHF 66.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Densità
1.74
Iupac Name
4-bromo-3-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI
QBLOMVIUENUOJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
Densità
1.74
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluoropyridine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)