APO455834314
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Scegli un formato
SKU del venditore: PC10402-250MG
CHF 60.90
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC10402-250MG
CHF 60.90
P. ebollizione
80-86(dec.)
Iupac Name
4-bromo-3-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c7-3-1-2-4(9)6(10)5(3)8/h1-2H,9-10H2
InChI
ZTSHEADNOHWIMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-fluorobenzene-12-diamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)