Documenti fondamentali
APO455833961
Apollo Scientific Ltd
5-Fluoro-2-methylbenzylamine
Scegli un formato
1 G
CHF 66.40
5 G
CHF 130.20
25 G
CHF 381.00
SKU del venditore: PC0359-1G
CHF 66.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 66.40
5 G
CHF 130.20
25 G
CHF 381.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.17
Numero MDL:
SKU del venditore: PC0359-1G
CHF 66.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-fluoro-2-methylbenzylamine
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI
KDOUBUZYGVSSLM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine
Synonym
(5-Fluoro-2-methylphenyl)methylamine, (5-Fluoro-o-tolyl)methylamine
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-fluoro-2-methylbenzylamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)