APO455833616
Apollo Scientific Ltd
6-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)pyrimidin-4-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: OR9554-50MG
CHF 59.80
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR9554-50MG
CHF 59.80
Iupac Name
6-phenyl-2-(2-pyrazinyl)-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C14H10N4O/c19-13-8-11(10-4-2-1-3-5-10)17-14(18-13)12-9-15-6-7-16-12/h1-9H,(H,17,18,19)
InChI
KRRPZHCPLYVAGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-phenyl-2-pyrazin-2-ylpyrimidin-4-ol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)