Documenti fondamentali
APO455833477
Apollo Scientific Ltd
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c14-8-11-3-1-2-10(6-11)7-13-5-4-12-9-13/h1-6,8-9H,7H2
InChI
JMKQKKQFLYPQDD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylmethylbenzaldehyde
Flash Point
185/0.1mm
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-1h-imidazol-1-ylmethylbenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)