Documenti fondamentali
APO455833469
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.74
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-2-21-16(20)15-14(11-7-4-3-5-8-11)18-13-10-6-9-12(17)19(13)15/h3-10H,2H2,1H3
InChI
ZEHWPULYODCBDJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)