Documenti fondamentali
APO455833400
Apollo Scientific Ltd
4-(Aminomethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
19-20
Iupac Name
4-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5,9H2
InChI
LFIWXXXFJFOECP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
93%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzonitrile
Flash Point
160/16mm
Boiling point
19-20
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-aminomethylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)