Documenti fondamentali
APO455833371
Apollo Scientific Ltd
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Scegli un formato
10 MG
CHF 60.90
SKU del venditore: OR8850T-10MG
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 60.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.35
Numero MDL:
SKU del venditore: OR8850T-10MG
CHF 60.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
234.5-236.0
Iupac Name
7-(benzyloxy)tryptophan
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c19-15(18(21)22)9-13-10-20-17-14(13)7-4-8-16(17)23-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-8,10,15,20H,9,11,19H2,(H,21,22)
InChI
MWHVBFNZTDNYRK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at -20C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Shipped with Ice Packs
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-benzyloxy-dl-tryptophan
Boiling point
234.5-236.0
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/7-benzyloxy-dl-tryptophan
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)