Documenti fondamentali
APO455832882
Apollo Scientific Ltd
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 263.30
250 MG
CHF 542.70
SKU del venditore: OR7491-100MG
CHF 263.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 263.30
250 MG
CHF 542.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.71
Numero MDL:
SKU del venditore: OR7491-100MG
CHF 263.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3'-methyl[1,1'-biphenyl]-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13N.ClH/c1-10-5-4-6-11(9-10)12-7-2-3-8-13(12)14;/h2-9H,14H2,1H3;1H
InChI
JGUMTRBKXJUBAR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-3-methylbiphenyl-hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-amino-3-methylbiphenyl-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)