Documenti fondamentali
APO455832862
Apollo Scientific Ltd
2-(3-Hydroxyprop-1-ynyl)benzonitrile
Scegli un formato
250 MG
CHF 159.90
500 MG
CHF 256.70
SKU del venditore: OR7437-250MG
CHF 159.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 159.90
500 MG
CHF 256.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
Numero MDL:
SKU del venditore: OR7437-250MG
CHF 159.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2-(3-hydroxy-1-propynyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-8-10-5-2-1-4-9(10)6-3-7-12/h1-2,4-5,12H,7H2
InChI
ABSXJTJGIGJBOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-3-hydroxyprop-1-ynylbenzonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)